Learn More
Fmoc-N-Me-Ala-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16499326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16499326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008235
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-N-Me-Ala-OH
CAS 84000-07-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19NO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (307.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 325.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.36
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder