Learn More
Fmoc N-Hidroxisuccinimida Éster, TRC
Código de producto. 30010777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010777 100 g 100 g
30007879 250 g 250 g
30007370 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF634000100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82911-69-1
Fórmula molecular C19 H15 N O5
Peso molecular (g/mol) 337.33
Sinónimo Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, Fmoc-OSu, 1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, (Fluorenylmethoxycarbonyl)hydroxysuccinimide Ester, Succinimidyl (9-Fluorenyl)methyl Carbonate, N-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide;
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 9H-fluoren-9-ilmetil carbonato
SMILES O=C(OCC1c2ccccc2c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc N-Hydroxysuccinimide Ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.095