Learn More
Fmoc-Lys(Boc)-OSu, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-Lys(Boc)-OSu |
| CAS | 132307-50-7 |
| Fórmula molecular | C30 H35 N3 O8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H35N3O8/c1-30(2,3)40-28(37)31-17-9-8-14-24(27(36)41-33-25(34)15-16-26(33)35)32-29(38)39-18-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h4-7,10-13,23-24H,8-9,14-18H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,38)/t24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidina-1-il) (2S)-6-(tert-butoxicarbonilamino)-2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 565.61 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 565.2424 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |