Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Valine, 10/Package
Descripción
- Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer
- For Research Use Only
- Not for use in diagnostics procedures
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada paquete contiene 10 cartuchos. |
| Formato | Cartucho |
| Para utilizar con (equipo) | 433A Peptide Synthesizer |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de péptidos y secuenciación de proteínas |
| Tipo de producto | Peptide Synthesis Reagents |
| Cantidad | 10 unidades |