Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Threonine (tBu), 10/Pk.
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
:
Sintetizador de péptidos 433A
Descripción
- Para uso exclusivo en investigación
- No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada paquete contiene 10 cartuchos. |
| Formato | Cartucho |
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizador de péptidos 433 A |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de péptidos y secuenciación de proteínas |
| Tipo de producto | Reactivos para la síntesis de péptidos |
| Cantidad | 10 Unidad |