Learn More
FMOC-L-isoleucina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10125110 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
10125110 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 10125110 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 265240025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-L-Isoleucine
Punto de fusión 146°C to 149°C
Nombre de nota 99%
CAS 71989-23-6
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C21H23NO4
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)C2H5
Número MDL MFCD00037125
Rotación específica -11° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Sinónimo fmoc-ile-oh, fmoc-l-isoleucine, n-fmoc-l-isoleucine, fmoc-l-ile-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine, fmoc-ile, fmoc-l-ile, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine
Clave InChI QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-metilpentanoico
Condición de rotación específica - 12.00 (20.00°C c=1,DMF)
Peso molecular (g/mol) 353.42
Cantidad 2.5 g
PubChem CID 2724629
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino fino