Learn More
Sal de clorhidrato de Fmoc-L-Homoarginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-L-Homoarginine, Hydrochloride Salt |
| CAS | 208174-14-5 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N4 O4 . Cl H |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N4O4.ClH/c23-21(24)25-12-6-5-11-19(20(27)28)26-22(29)30-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,26,29)(H,27,28)(H4,23,24,25);1H/t19-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.NC(=N)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-6-carbamimidamido-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)hexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 446.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.1721 |