Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Glutamine (Trt), 10/Pk.
Estos son cartuchos de aminoácidos para el sintetizador de péptidos ABI 431-433.
Marca: Applied Biosystems™ 411090
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso exclusivo en investigación
- No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Cada paquete contiene 10 cartuchos. | |
Sintetizador de péptidos 433 A | |
Reactivos para la síntesis de péptidos |
Cartucho | |
Síntesis de péptidos y secuenciación de proteínas | |
10 Unidad |
Título del producto
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Glutamine (Trt), 10/Pk. > Sintetizador de péptidos 433A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido