Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Glutamic Acid (OtBu), 10/Pk.
Código de producto. 15933264 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
:
Sintetizador de péptidos 433A
Código de producto.
15933264 Sintetizador de péptidos 433A
1 options
Código de producto. 15933264
Marca: Applied Biosystems™ 410637
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos son cartuchos de aminoácidos para el sintetizador de péptidos ABI 431-433.
  • Para uso exclusivo en investigación
  • No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada paquete contiene 10 cartuchos.
Formato Cartucho
Para utilizar con (equipo) Sintetizador de péptidos 433 A
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de péptidos y secuenciación de proteínas
Tipo de producto Reactivos para la síntesis de péptidos
Cantidad 10 Unidad