Learn More
Fmoc-L-ciclopropilalanina, TRC
Código de producto. 30179340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179340 250 mg 250 miligramos
30179076 1 g 1 g
30179134 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF622780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214750-76-2
Fórmula molecular C21 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 351.4
Sinónimo Fmoc-β-cyclopropyl-L-Alanine, N-Fmoc-cyclopropyl alanine, N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-3-cyclopropyl-L-alanine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclopropylpropanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-3-ciclopropil-2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CC1CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-L-cyclopropylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO4/c23-20(24)19(11-13-9-10-13)22-21(25)26-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,13,18-19H,9-12H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1471