Learn More
Fmoc-L-alilglicina, TRC
Código de producto. 30389751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389751 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30389751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6035201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-L-allylglycine
CAS 146549-21-5
Fórmula molecular C20 H19 N O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)pent-4-enoico
Peso molecular (g/mol) 337.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1314