Learn More
Fmoc-L-allo-isoleucina, TRC
Código de producto. 30408200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408200 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30408200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF594955250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-allo-ile-oh
CAS 251316-98-0
Fórmula molecular C21 H23 N O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Fmoc-L-allo-isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19+/m1/s1
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-metil-pentanoico
Peso molecular (g/mol) 353.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1627