Learn More
Monohidrato de FMOC-L-α-alanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10381140 25 g 25 g
10017899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437610250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 207291-76-7
Fórmula molecular C18H19NO5
Peso molecular (g/mol) 329.35
Clave InChI GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
PubChem CID 18528118
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico; hidrato
SMILES O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-L-α-Alanine monohydrate
Punto de fusión 146.8°C to 148.1°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Rotación específica -20
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.36
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino