Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Alanine, 10/Pk.
Código de producto. 15903264 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
:
Sintetizador de péptidos 433A
Código de producto.
15903264 Sintetizador de péptidos 433A
1 options
Código de producto. 15903264 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 410632
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos son cartuchos de aminoácidos para el sintetizador de péptidos ABI™ 431-433.
  • Para uso exclusivo en investigación
  • No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada paquete contiene 10 cartuchos.
Formato Cartucho
Para utilizar con (equipo) Sintetizador de péptidos 433 A
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de péptidos y secuenciación de proteínas
Tipo de producto Reactivos para la síntesis de péptidos
Cantidad 10 Unidad