Learn More
Fmoc-l-2-piridilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-L-2-Pyridylalanine |
| CAS | 185379-40-2 |
| Fórmula molecular | C23 H20 N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(13-15-7-5-6-12-24-15)25-23(28)29-14-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1ccccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(2-piridil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 388.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1423 |