Learn More
Fmoc-L-2-nitrofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-L-2-nitrophenylalanine |
| CAS | 210282-30-7 |
| Fórmula molecular | C24 H20 N2 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Fmoc-2-Nitro-L-Phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(2-nitrofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 432.425 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.132 |