Learn More
Fmoc-L-2-furilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-L-2-furylalanine |
| CAS | 159611-02-6 |
| Fórmula molecular | C22 H19 N O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19NO5/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-27-14)23-22(26)28-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1occc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(2-furil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 377.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1263 |