Learn More
Isotiocianato de FMOC, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11945761 1 g 1 g
11955761 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199915-38-3
Fórmula molecular C16H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 281.34
Clave InChI DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc isothiocyanate, fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-carbothioylcarbamate, n-fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethyl isothiocyanatoformate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, fmoc isothiocyanate chn, fluoren-9-ylmethyloxycarbonyl isothiocyanate
PubChem CID 4154759
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil N-(sulfanilidenometilideno)carbamato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC isothiocyanate
Punto de fusión 44.0°C to 45.0°C
Color Amarillo a marrón
Análisis elemental 65.6 to 71.0 % (C) 4.8 to 5.2 % (N)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FMOC isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación