Learn More
Fmoc-glicinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-Glycinol |
| CAS | 105496-31-9 |
| Fórmula molecular | C17H17NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, (2-Hydroxyethyl)carbamic Acid 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, Fmoc-2-aminoethanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-2-aminoethanol, N-Fmoc-2-aminoethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20) |
| SMILES | OCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxietil)carbamato de 9H-fluoren-9-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1208 |