Learn More
Fmoc-Dab(Boc)-OH, TRC
Código de producto. 30405330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405330 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30405330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6286081G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-Dab(Boc)-OH
CAS 125238-99-5
Fórmula molecular C24 H26 N2 O6
Cantidad 1 g
Sinónimo (S)-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-[[[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]butanoic acid, (S)-2-[[(9-Fluorenylmethoxy)carbonyl]amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, (S)-2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-(terc-butoxicarbonilamino)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)butanoico
Peso molecular (g/mol) 440.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1347