Learn More
Fmoc-D-ser(Ac)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-D-ser(Ac)-OH |
| CAS | 608512-87-4 |
| Fórmula molecular | C20H19NO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-serine Acetate (Ester) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO6/c1-12(22)26-11-18(19(23)24)21-20(25)27-10-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-11H2,1H3,(H,21,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-acetiloxi-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 369.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1212 |