Learn More
Fmoc-D-propargilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-D-propargylglycine |
| CAS | 220497-98-3 |
| Fórmula molecular | C20 H17 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)pent-4-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 335.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.1158 |