Learn More
FMOC-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11935381 1 g 1 g
11945381 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441710010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 86123-10-6 | C24H21NO4 | 387.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86123-10-6
Fórmula molecular C24H21NO4
Peso molecular (g/mol) 387.44
Número MDL MFCD00062955
Clave InChI SJVFAHZPLIXNDH-JOCHJYFZSA-N
Sinónimo fmoc-d-phenylalanine, fmoc-d-phe-oh, n-fmoc-d-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-phenylalanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-r-beta-phenylalanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-phenylalanine, d-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-phenyl-propanoic acid
PubChem CID 978332
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-fenilpropanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-D-phenylalanine
Punto de fusión 184.0°C to 186.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica + 40.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FMOC-D-phenylalanine, 98%
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.