Learn More
FMOC-D-Beta-homoalanina, TRC
Código de producto. 30178952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178952 1 g 1 g
30179547 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30178952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6576731G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201864-71-3
Fórmula molecular C19 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 325.36
Sinónimo Butanoic acid, 3-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, (R)-, (3R)-3-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]butanoic acid, (3R)-3-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)butanoic acid
Nombre IUPAC (3R)-3-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)ácido butanoico
SMILES C[C@H](CC(=O)O)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-D-beta-Homoalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NO4/c1-12(10-18(21)22)20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1314