Learn More
Fmoc-d-asn(trt)-oh, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-d-asn(trt)-oh |
| CAS | 180570-71-2 |
| Fórmula molecular | C38H32N2O5 |
| Sinónimo | N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(triphenylmethyl)-D-asparagine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5c6ccccc46 |
| Peso molecular (g/mol) | 596.68 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.2311 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |