Learn More
Fmoc-d-3-piridialanina, TRC
Código de producto. 30179032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179032 100 mg 100 miligramos
30179476 250 mg 250 miligramos
30179198 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF620228100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142994-45-4
Fórmula molecular C23H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 388.42
Sinónimo (alphaR)-alpha-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-3-pyridinepropanoic Acid;
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-d-3-pyridylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1423