Learn More
FMOC-Cys(tBu)-OH, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656470 5 g Frasco de vidrio 5 g
10372590 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431270050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67436-13-9 | C22H25NO4S | 399.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67436-13-9
Fórmula molecular C22H25NO4S
Peso molecular (g/mol) 399.51
Número MDL MFCD00037130
Clave InChI IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-cys tbu-oh, fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, fmoc-s-t-butyl-l-cysteine, n-fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butylthio propanoic acid, fmoc-r-2-amino-3-s-t-butylthio butanoic acid, 2r-3-tert-butylsulfanyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1716, pubchem19015, fmoc-cys but-oh
PubChem CID 7009544
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-terc-butilsulfanil-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-Cys(tBu)-OH
Punto de fusión 137.1°C to 138.4°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica -21.0° to -23.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino