Learn More
(Fmoc-Cys-OSu)2, TRC
Código de producto. 30405709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405709 500 mg
30405708 50 mg
30404419 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF657730500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112514-60-0
Fórmula molecular C44 H38 N4 O12 S2
Peso molecular (g/mol) 878.92
Sinónimo (3R,8R)-3,8-bis[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-12-(9H-fluoren-9-yl)-10-oxo-11-Oxa-5,6-dithia-2,9-diazadodecanoic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester, (5R,10R)-5,10-bis[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2-Oxa-7,8-dithia-4,11-diazadodecan-12-oic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl, [R-(R*,R*)]-5,10-bis[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2-Oxa-7,8-dithia-4,11-diazadodecan-12-oic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) (2R)-[[(2R)-3-(2,5-dioxopirrolidina-1-il)oxi-2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-oxo-propil]dissulfanil]-2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoato
SMILES O=C(N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)OCC6c7ccccc7c8ccccc68
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Fmoc-Cys-OSu)2
Fórmula InChI InChI=1S/C44H38N4O12S2/c49-37-17-18-38(50)47(37)59-41(53)35(45-43(55)57-21-33-29-13-5-1-9-25(29)26-10-2-6-14-30(26)33)23-61-62-24-36(42(54)60-48-39(51)19-20-40(48)52)46-44(56)58-22-34-31-15-7-3-11-27(31)28-12-4-8-16-32(28)34/h1-16,33-36H,17-24H2,(H,45,55)(H,46,56)/t35-,36-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 878.1928