Learn More
Fmoc-Cop, TRC
Código de producto. 30179275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179275 250 mg 250 miligramos
30179240 1 g 1 g
30179096 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF622775250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312965-04-1
Fórmula molecular C20H19NO5
Peso molecular (g/mol) 353.37
Sinónimo 4-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]morpholine-2-carboxylic Acid, (R/S)-Fmoc-2-carboxymorpholine, 2,4-Morpholinedicarboxylic Acid 4-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester
SMILES OC(=O)C1CN(CCO1)C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-Cop
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-11-21(9-10-25-18)20(24)26-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1263