Learn More
Fmoc-beta-ciclopropil-D-alanina, TRC
Código de producto. 30179440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179440 2 g 2 g
30179510 500 mg 500 miligramos
30179288 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2559002G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170642-29-2
Fórmula molecular C21H21NO4
Peso molecular (g/mol) 351.4
SMILES OC(=O)[C@@H](CC1CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-beta-cyclopropyl-D-alanine
Cantidad 2 g