Learn More
Fmoc-Beta-alaninol, TRC
Código de producto. 30179514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179514 500 mg 500 miligramos
30179177 250 mg 250 miligramos
30179199 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF604270500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157887-82-6
Fórmula molecular C18H19NO3
Peso molecular (g/mol) 297.35
SMILES OCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-beta-alaninol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO3/c20-11-5-10-19-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17,20H,5,10-12H2,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1365