Learn More
Fmoc-Asp(OMe)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-Asp(OMe)-OH |
| CAS | 145038-53-5 |
| Fórmula molecular | C20 H19 N O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino]-4-methoxy-4-oxobutanoic Acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonylaspartic Acid β-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO6/c1-26-18(22)10-17(19(23)24)21-20(25)27-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16-17H,10-11H2,1H3,(H,21,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-metoxi-4-oxo-butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 369.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1212 |