Learn More
Fmoc-Aph(Hor)-OH (~10% THF) (Degarelix intermedio), TRC
Código de producto. 30179488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179488 500 mg 500 miligramos
30179000 100 mg 100 miligramos
30179058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF647563500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1253282-31-3
Fórmula molecular C29 H26 N4 O7
Peso molecular (g/mol) 542.54
Sinónimo N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-[[[(4S)-hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinyl]carbonyl]amino]-L-Phenylalanine
Nombre IUPAC (2S)-3-[4-[[(4S)-2,6-dioxohexahidropirimidina-4-carbonil]amino]fenil]-2-(9H-flúre-9-ilmetoxicarbonilamino)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc(NC(=O)[C@@H]2CC(=O)NC(=O)N2)cc1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-Aph(Hor)-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C29H26N4O7/c34-25-14-23(31-28(38)33-25)26(35)30-17-11-9-16(10-12-17)13-24(27(36)37)32-29(39)40-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-24H,13-15H2,(H,30,35)(H,32,39)(H,36,37)(H2,31,33,34,38)/t23-,24-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.1801