Learn More
Fmoc-aminopropiloxi-3-DMT-glicerol, TRC
Código de producto. 30179640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179640 100 mg 100 miligramos
30179490 1 g 1 g
30178987 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF625040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914981-47-8
Fórmula molecular C42 H43 N O7
Peso molecular (g/mol) 673.79
Sinónimo (9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-(3-(Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)-2-hydroxypropoxy)propyl)carbamate
Nombre IUPAC 9H-flúor-9-ilmetil N-[3-[3-[bis(4-metaxifenil)-fenil-metoxi]-2-hidroxi-propoxy]propil]carbamato
SMILES O=C(NCCCOCC(O)COC(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)OCC4C5=C(C=CC=C5)C6=C4C=CC=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-aminopropyloxy-3-DMT-glycerol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H43NO7/c1-46-34-21-17-31(18-22-34)42(30-11-4-3-5-12-30,32-19-23-35(47-2)24-20-32)50-28-33(44)27-48-26-10-25-43-41(45)49-29-40-38-15-8-6-13-36(38)37-14-7-9-16-39(37)40/h3-9,11-24,33,40,44H,10,25-29H2,1-2H3,(H,43,45)
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.304