Learn More
Ácido (Fmoc-amino)-PEG6-carboxílico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid |
| CAS | 882847-34-9 |
| Fórmula molecular | C30 H41 N O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid, 5,8,11,14,17,20-Hexaoxa-2-azatricosanedioic acid, 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33) |
| SMILES | OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 575.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 575.273 |