Learn More
Ácido (Fmoc-amino)-PEG6-carboxílico (~90%), TRC
Código de producto. 30395018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
30395018 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 30395018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF679830200MG
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
CAS 882847-34-9
Fórmula molecular C30 H41 N O10
Cantidad 200 mg
Sinónimo 1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid, 5,8,11,14,17,20-Hexaoxa-2-azatricosanedioic acid, 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester
Fórmula InChI InChI=1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
SMILES OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC Ácido 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]propanoico
Peso molecular (g/mol) 575.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.273
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.