Learn More
Fmoc-allo-ile-oh, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-allo-ile-oh |
| CAS | 251316-98-0 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Fmoc-L-allo-isoleucine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-metil-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 353.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1627 |