Learn More
Fmoc-6-cloro, L-Triptófano, TRC
Código de producto. 30179010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179010 10 mg 10 miligramos
30178947 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF62800510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 908847-42-7
Fórmula molecular C26H21ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 460.91
Sinónimo 6-Chloro-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan, Fmoc-6-chloro (S)-Tryptophan;
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-6-chloro L-Tryptophan
Fórmula InChI InChI=1S/C26H21ClN2O4/c27-16-9-10-17-15(13-28-23(17)12-16)11-24(25(30)31)29-26(32)33-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-10,12-13,22,24,28H,11,14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t24-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.119