Learn More
Fmoc-(3S)-3-amino-1-carboxymethylcaprolactame, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C23H24N2O5 |
| Número MDL | MFCD00270208 |
| Peso molecular | 408.45 |
| Clave InChI | ZYSRRJZAOFHCSC-FQEVSTJZSA-N |
| SMILES | OC(=O)CN1CCCC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(3S)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-oxoazepan-1-yl]acetic acid |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 408.45 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |