Learn More
Fmoc-3-cloro-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-3-chloro-L-tyrosine |
| CAS | 478183-58-3 |
| Fórmula molecular | C24 H20 Cl N O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20ClNO5/c25-20-11-14(9-10-22(20)27)12-21(23(28)29)26-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21,27H,12-13H2,(H,26,30)(H,28,29)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-(3-cloro-4-hidroxi-fenil)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 437.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.103 |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?