Learn More
Fmoc-3,4-dimetoxi-l-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-3,4-dimethoxy-L-phenylalanine |
| CAS | 184962-88-7 |
| Fórmula molecular | C26 H25 N O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25NO6/c1-31-23-12-11-16(14-24(23)32-2)13-22(25(28)29)27-26(30)33-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-12,14,21-22H,13,15H2,1-2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O)cc1OC |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 447.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.1682 |