Learn More
Fmoc-3-(2-naftil)-D-alanina, TRC
Código de producto. 30179444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179444 25 g 25 g
30179220 1 g 1 g
30178939 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30179444 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCF62505025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138774-94-4
Fórmula molecular C28 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 437.49
Sinónimo (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-naftalen-2-ilpropanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Specifications
Nombre del producto químico o material Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.163
Condiciones de envío Temperatura ambiente