Learn More
Fmoc-3-(2-naftil)-D-alanina, TRC
Código de producto. 30179220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179220 1 g 1 g
30178939 5 g 5 g
30179444 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6250501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138774-94-4
Fórmula molecular C28 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 437.49
Sinónimo (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-naftalen-2-ilpropanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.163