Learn More
Fmoc-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-N-oxil-4-amino-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30179658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179658 100 mg 100 miligramos
30179217 25 mg 25 miligramos
30179559 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF675000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93372-25-9
Fórmula molecular C25 H29 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 437.51
Nombre IUPAC 4-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)-1-λ^{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29N2O5/c1-23(2)14-25(21(28)29,15-24(3,4)27(23)31)26-22(30)32-13-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20H,13-15H2,1-4H3,(H,26,30)(H,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.2076