Learn More
Ácido Fmoc-1-pirrolidina-3-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| CAS | 885951-89-3 |
| Fórmula molecular | C20 H19 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO4/c22-19(23)13-9-10-21(11-13)20(24)25-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,13,18H,9-12H2,(H,22,23) |
| SMILES | OC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)pirrolidin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1314 |