Learn More
Fmoc-1,6-diaminohexane, MedChemExpress
Código de producto. 16480976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
16480976 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16480976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103664
MedChemExpress Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-1,6-diaminohexane
CAS 166410-37-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26N2O2
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (443.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCCCCCN
Peso molecular (g/mol) 338.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.44
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death