Learn More
Tocris Bioscience™ Fmk
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18799666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18799666 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18799666 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4690/10
Irreversible ribosomal S6 kinase 1/2 inhibitor
Fmk is a potent irreversible RSK1/2 inhibitor (IC50 = 15 nM). Inactivates the C-terminal auto-kinase domain activity. Suppresses RSK2 kinase activity in RSK2-expressing HNSCC cell lines. Reduces HNSCC cell invasive ability. Displays no effect on EGF-stimulated phosphorylation of ERK1 or ERK2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-fluoroethanone
CAS 821794-92-7
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C18H19FN4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.37
Pureza 97%