Learn More
FMK, MedChemExpress
Código de producto. 16490608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16490608 5 mg 5 miligramos
16468158 10 mg 10 miligramos
16460356 2 mg 2 miligramos
16413766 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16490608
Marca: Medchem Express HY52101A5mg
MedChemExpress FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.
FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMK
CAS 821794-92-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19FN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (292.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES FCC(C1=C(C2=C(N=CN=C2N1CCCO)N)C3=CC=C(C=C3)C)=O
Peso molecular (g/mol) 342.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.37
Porcentaje de pureza 95.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease