Learn More
FMK 9a, MedChemExpress
Código de producto. 16492596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492596 25 mg 25 miligramos
16455797 5 mg 5 miligramos
16449626 50 mg 50 miligramos
16440669 1 mg 1 miligramo
16414366 100 mg 100 miligramos
16403068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16492596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100522
MedChemExpress FMK 9a is an autophagin-1 inhibitor with IC50 values of 80 and 73 μM in FRET and LRA assay.
FMK 9a is an autophagin-1 inhibitor with IC50 values of 80 and 73 μM in FRET and LRA assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMK 9a
Forma física Solid
CAS 1955550-51-2
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21FN2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (254.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C=CC=C2)C2=CC=C1)N[C@H](C(NCC(CF)=O)=O)CC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 392.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.42
Porcentaje de pureza 98.0%