Learn More
Tocris Bioscience™ FMK 9a
Código de producto. 30243666
Cambiar vista
Click to view available options
2 mg
Código de producto.
30243666 2 mg
1 options
Código de producto. 30243666 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7496/2
Potent ATG4B/autophagin-1 inhibitor; also inhibits calpain and cathepsin B
FMK 9a is a potent ATG4B/autophagin-1 inhibitor (IC50 values are 73 nM and 80 nM in cell-based LRA and TR-FRET assays, respectively). Also inhibits calpain and cathepsin B (IC50 values are 96 nM and 200 nM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S)-2-[(3-Fluoro-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-1-naphthalenecarboxamide
CAS 1955550-51-2
Cantidad 2 mg
Objetivo Additional Synthetic Protease Inhibitors
Fórmula molecular C23H21FN2O3
Pureza 90%